Learn More
Naphtalène-d8, CDN
Code produit 30314387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30314387 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND00265G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene D8
CAS 1146-65-2
Formule moléculaire C10 D8
Quantité 5 g
Synonyme Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6 CI,8 CI,9 CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8
Formule InChI InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeutérionaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Poids de la formule 136,1128 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique