Learn More
Naphtalène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10234060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Tamaño de la unidad:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10234060 500 g Cuve en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10234060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 91-20-3
Point de fusion 79°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 218°C
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C10H8
Numéro MDL MFCD00001742
Quantité 500 g
Synonyme naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Nom IUPAC naphthalene
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Poids de la formule 128.17g/mol
Forme physique Solide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.