Learn More
Naphtalène, TRC
Code produit 18013820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013820 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN34560050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10 H8
Quantité 50 g
Synonyme Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
Formule InChI InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
SMILES c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC naphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0626