Learn More
Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31432625
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432625 100 g
31419481 10 g
31416939 5 g
31416149 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432625 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14340100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
CAS 716-39-2
Formule moléculaire C12H6O3
Numéro MDL MFCD00059091
Quantité 100 g
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=CC=C3)C=C12
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Pourcentage de pureté 95%