Learn More
AS de naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10491441 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10491441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212181000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthol AS
Note relative au nom 99%
CAS 92-77-3
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >243.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C17H13NO2
Numéro MDL MFCD00004096
Quantité 100 g
Beilstein 12, 505
Synonyme naphthol as, 3-hydroxy-2-naphthanilide, naphthol as supra, cibanaphthol rf, naphtanilide rc, azonaphtol a, dragonthol a, naftoelan a, naphtazol a, naphtholate as
Clé InChI JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O
Nom IUPAC 3-hydroxy-N-phénylnaphtalène-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 263.28
CID PubChem 66719
Poids de la formule 263.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Naphthol AS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.