Learn More
Phosphate AS-BI de naphtol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10474705 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 10474705
Marque: Thermo Scientific Acros 415311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1919-91-1 | C18H15BrNO6P | 452.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1919-91-1
Formule moléculaire C18H15BrNO6P
Poids moléculaire (g/mol) 452.2
Numéro MDL MFCD00004058
Clé InChI HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthol as-bi phosphate, naphthol as bi phosphate, 7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, 2-naphthalenecarboxamide, 7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy, naphthol as-bi phosphoric acid, naphthol as-bi phosphoric acid solution, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl oxyphosphonic acid, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate, 2-naphthalenecarboxamide,7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, naphthol as-bl phosphate
CID PubChem 74715
Nom IUPAC [6-bromo-3-[(2-méthoxyphényl)carbamoyl]naphtalène-2-yl] dihydrogénophosphate
SMILES COC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=C(C=C3C=CC(=CC3=C2)Br)OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthol AS-BI phosphate
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: partly soluble
Poids de la formule 452.2
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Naphthol AS-BI phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.