Learn More
Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthol AS-MX Phosphate Disodium Salt |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2 |
| Poids de la formule | 415.0561 |