Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphthol Green B
Code produit 11443817
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443817 25 g 25g
11453817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443817 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18268.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
It finds its applications as a leather and fur dye and as a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve ses applications comme colorant pour cuirs et fourrures et comme colorant biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (160 mg/ml à 20°C), l’éthanol (0,9 mg/ml) et l’éthylène (9 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19381-50-1
Formule moléculaire C30H18FeN3Na3O15S3
Poids moléculaire (g/mol) 881.474
Numéro MDL MFCD00003886
Clé InChI VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Acid Green 1; C.I. 10020
CID PubChem 14598749
Nom IUPAC Trisodium ; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate ; fer
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthol Green B
Informations sur la solubilité Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Poids de la formule 878.47
Quantité 25 g