Learn More
Sodium de naproxène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11965131 25 g 25g
11955131 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11965131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436710250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26159-34-2
Formule moléculaire C14H13NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 252.25
Numéro MDL MFCD00058507
Clé InChI CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonyme naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
CID PubChem 23681059
ChEBI CHEBI:7477
Nom IUPAC Sodium ; (2S)-2-(6-méthoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naproxen sodium
Point de fusion 259.0°C to 262.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,6499
Poids de la formule 252.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Naproxen sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate