Learn More
Sodium de naproxène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495369 100 g 100g
15475369 5 g 5g
15485369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63103.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class. | CAS: 26159-34-2 | C14H13NaO3 | 252.25 g/mol
A cyclooxygenase inhibitorNaproxen sodium acts as a nonselective inhibitor of Cox-1 and Cox-2. It serves as an anti-inflammatory agent with analgesic and antipyretic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
  • Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
  • It is suitable for cell culture research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26159-34-2
Formule moléculaire C14H13NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 252.25
Numéro MDL MFCD00058507
Clé InChI CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonyme naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
CID PubChem 23681059
ChEBI CHEBI:7477
Nom IUPAC sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naproxen sodium
Point de fusion 259°C to 262°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Merck Index 14,6417
Informations sur la solubilité Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Poids de la formule 252.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Naproxen sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate