Learn More
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
81.65€ - 814.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 26159-34-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C14H13NaO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.25 |
| Numéro MDL | MFCD00058507 |
| Clé InChI | CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M |
| Synonyme | naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin |
| CID PubChem | 23681059 |
| ChEBI | CHEBI:7477 |
| Nom IUPAC | sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| SMILES | [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15475369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.06 |
5g |
90.90€ 81.65€ / 5g Économisez 9.25€ 10% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15485369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.14 |
25g |
276.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15495369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.22 |
100g |
814.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
Identifiants chimiques
| 26159-34-2 | |
| 252.25 | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| 23681059 | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| C14H13NaO3 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CHEBI:7477 | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
Spécification
| Naproxen sodium | |
| C14H13NaO3 | |
| 14,6417 | |
| Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O | |
| 252.25 | |
| CHEBI:7477 | |
| 98% |
| 26159-34-2 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate | |
| 23681059 | |
| 252.24 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 247-486-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1047000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Naproxen sodium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Naproxen sodium