Learn More
Naproxen sodium, MedChemExpress
Code produit 16436298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16436298 10 g
16428887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16436298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15030A
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naproxen sodium
CAS 26159-34-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H13NaO3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Poids de la formule 252.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation