Learn More
Acide 2-carboxylique de naratriptan, TRC
Code produit 30480251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480251 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3787450.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Formule moléculaire C18H25N3O4S
Quantité 0.5 mg
Synonyme 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
Nom IUPAC acide 3-(1-méthylpipéridin-4-yl)-5-[2-(méthylsulfamoyl)éthyl]-1H-indole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 379.47
Poids de la formule 379.1566