Learn More
Acide 2-carboxylique de naratriptan, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Naratriptan 2-Carboxylic Acid |
| CAS | 874583-40-1 |
| Formule moléculaire | C18H25N3O4S |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1 |
| Nom IUPAC | acide 3-(1-méthylpipéridin-4-yl)-5-[2-(méthylsulfamoyl)éthyl]-1H-indole-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.47 |
| Poids de la formule | 379.1566 |