Learn More
Naringin Hydrate, TRC
Code produit 30477212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477212 25 g -
30476727 1 g -
30464814 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37898025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132203-74-8
Formule moléculaire C27 H32 O14 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 598.55
Synonyme (S)-7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, Naringenin 7-Neohesperidoside Hydrate, Aurantiin Hydrate
Nom IUPAC (2S)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromène-4-un ; hydrater
SMILES O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naringin Hydrate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C27H32O14.H2O/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11;/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3;1H2/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+;/m0./s1
Poids de la formule 598.1898