Learn More
Naringin, MedChemExpress
Description
Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naringin |
| CAS | 10236-47-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H32O14 |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | Naringoside |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (430.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣Ethanol : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 580.53 |
| Afficher plus |