Learn More
Naringine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445429 25 g 25g
15455429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63166.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un bioflavonoïde d’agrumes qui inhibe l’activité de la monooxygénase des cytochromes P-450
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activityNaringin is used to prepare naringin dihydrochalcone, which is about 300-1800 times sweeter than sugar. It is a citrus bioflavonoid reported to inhibit cytochrome P450 monooxygenase activity. It also acts as an inhibitor of cytochrome P450 enzymes. It is employed as an antioxidant, lipid lowering and anticancer agent. In addition to this, it is used in a study to assess aldosterone production by a human adrenocortical cell line and to improve cognitive deficits of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un bioflavanoïde d’agrumes qui inhibe l’activité de la cytochrome P-450 monooxygénase, la naringine, est utilisé pour préparer la naringine dihydrochalcone, qui est environ 300-1800 fois plus sucrée que le sucre. Il s’agit d’un bioflavonoïde d’agrumes qui inhibe l’activité de la monooxygénase du cytochrome P450. Il agit également comme un inhibiteur des enzymes du cytochrome P450. Il est utilisé comme agent antioxydant, lipidique et anticancéreux. En outre, il est utilisé dans une étude pour évaluer la production d’aldostérones par une lignée cellulaire adrénocorticale humaine et pour améliorer les déficits résultant de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acétone et l’acide acétique chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10236-47-2
Formule moléculaire C27H32O14
Poids moléculaire (g/mol) 580.54
Numéro MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clé InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Synonyme 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
CID PubChem 74787988
Nom IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naringin
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6425
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Poids de la formule 580.53
Forme physique Poudre