Learn More
Gravis Flacons en verre ambré à col étroit
Code produit 11757225
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
250 ml
1090 ml
Nb par paquet:
14/boîte
195/boîte
216/boîte
60Pack
Conditionnement:
14 pièces
195 pièces
216 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nb par paquet unitSize
11757225 10 ml 195/boîte 195 pièces
11743783 15 ml 216/boîte 216 pièces
11783803 250 ml 60Pack 60 pièces
11722585 1090 ml 14/boîte 14 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11757225 Fournisseur Gravis Code fournisseur A002121195
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent un excellent stockage des échantillons en laboratoire. Gravis Les flacons en verre ambré à col étroit sont teintés pour protéger les substances sensibles à la lumière.
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • En verre sodocalcique
  • Bouchons non inclus
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 195/boîte
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 51 mm
Type de produit Flacon ambré
Diamètre (métrique) 24 mm