Learn More
Karl Hecht™ Bouteilles en verre transparent à col étroit avec bouchon rodé
Code produit 10505772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10505772 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10505772 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41281018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.49€
    11.91€ / 1 pièces
    Économisez 7.58€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Doté d'un joint de mise à la terre standard.
  • Avec bouchon en verre
  • Col étroit
  • Taille du joint 19/26
  • Capacité de 250 ml
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Concluant
Comprend Bouchon en verre
Matériau Verre
Joint conique standard 19/26
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Matériau du bouchon Verre
Type de bouchon Bouchon
Forme Rond
Type de produit Flacon de stockage