Learn More
BRAND™ Flacon Erlenmeyer à col étroit
Code produit 15537851 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15537851 100 ml 10 pièces
15262979 2000 ml 10 pièces
10789581 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15537851 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 92724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    99.59€ / 10 pièces
    Économisez 32.41€
    24% de réduction
En stock
Le flacon Erlenmeyer à col étroit est doté d’un rebord perlé et de marques de graduation.
  • En verre borosilicaté 3.3
  • DIN ISO 1773
  • Avec rebord perlé et graduation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de goulot Étroit
Graduated Oui
Mouth Style À bord roulé