Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 2.5 L |
| Couleur | Blanc translucide |
| Matériau | PEHD, Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 84,54 fl oz. |
| Type de produit | Flacon de réactif |