Learn More
Nasco Sachet inscriptible pour sonde à éponge en cellulose sèche Whirl-Pak™
Code produit 16891590 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16891590 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16891590 Fournisseur Nasco Code fournisseur B01475WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile.
  • La poignée en polypropylène pliable de 8 po de long (20,3 cm) permet un contact maximal entre l’éponge et la surface d’échantillonnage
  • Facilite la collecte sur les surfaces difficiles à atteindre, dans les recoins et dans les zones de forme irrégulière.
  • La tête dévissable innovante maintient l’éponge en cellulose en toute sécurité et est rapide et facile à retirer de la poignée une fois la collecte d’échantillons terminée.
  • Sachet inscriptible stérilisé
Spécification
Type de produit Sonde à éponge sèche
Format Tube
À utiliser avec (application) Conçue pour l’échantillonnage en surface
Longueur (impériale) 8 po
Longueur (métrique) 20,3 cm
Quantité 50/boîte