Learn More
Naspm, MedChemExpress
Code produit 16497937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497937 5 mg
16495896 100 mg
16451437 50 mg
16405228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12506
MedChemExpress Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naspm
Forme physique Solid
CAS 122306-11-0
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H34N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme 1-Naphthylacetyl spermine
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 370.53
Poids de la formule 370.53
Pourcentage de pureté 95.18%
Qualité Research