Learn More
Natamycin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Description
Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Natamycin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 7681-93-8 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H47NO13 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Pimaricin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (25.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (1.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.