Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natéglinide
Code produit 16594364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594364 5 g 5g
16584364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16594364 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462980050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105816-04-4 | C19H27NO3 | 317.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105816-04-4
Formule moléculaire C19H27NO3
Poids moléculaire (g/mol) 317.43
Clé InChI CZCVBLROPSHDRZ-YESZJQIVSA-N
Nom IUPAC Acide (2R)-3-phényl-2-{[(1S,3S)-3-(propan-2-yl)cyclohexyl]formamido}propanoïque
SMILES CC(C)[C@H]1CCC[C@@H](C1)C(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nateglinide
Point de fusion 129.0°C to 130.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 317.42