Learn More
β-Acide naththoxyacétique, acide libre, 99,1%, MP Biomedicals™
Code produit 11494981 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11494981 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494981 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215578925
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
L'acide bêta-naphtoxyacétique est un régulateur de croissance végétale qui favorise la croissance des racines sur les boutures et empêche la chute prématurée des fruits. Soluble dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Naththoxyacetic Acid
Note relative au nom Acide libre
CAS 120-23-0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H10O3
Numéro MDL MFCD00004066
Quantité 25 g
Synonyme 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
Clé InChI RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Nom IUPAC acide 2-naphtalén-2-yloxyacétique
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
CID PubChem 8422
ChEBI CHEBI:50397
Poids de la formule 202.2
Forme physique Poudre cristalline