Learn More
Thermo Scientific™ Composants pour kits pratiques de flacons
Code produit 12408646
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
12408646 20 ml Transparent 100 pièces
12438646 20 ml Ambré 100 pièces
12478646 - - 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12408646 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B7920VO
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacons, bouchons et septa à utiliser avec les kits pratiques de flacons Thermo Scientific™ National.
Flacons, bouchons et septa à utiliser avec les kits pratiques de flacons Thermo Scientific™ National.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons transparents de 20 ml, 28 x 57 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Volume (métrique) 20 ml
Gamme de produits National
Volume (métrique) total 20 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 100/boîte
À utiliser avec (équipement) Kits pratiques de flacons Thermo Scientific™ National
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon