Learn More
Thermo Scientific™ Composants pour kits pratiques de flacons
Description
Flacons, bouchons et septa à utiliser avec les kits pratiques de flacons Thermo Scientific™ National.
Spécification
Spécification
| Description | Flacons ambrés de 20 ml, 28 x 57 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Gamme de produits | National |
| Volume (métrique) total | 20 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 100/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Kits pratiques de flacons Thermo Scientific™ National |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Afficher plus |