Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Headspace National
Code produit 12470298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
20 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12470298 10 ml 100 pièces
12480298 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12470298 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C4020S10
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Les flacons National Headspace respectent ou dépassent les spécifications des fabricants d'équipement d'origine (OEM).
Thermo Scientific™ Les flacons « National National Short section » respectent ou dépassent les spécifications du produit d’origine.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
  • Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
  • Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
  • Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
  • La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
  • Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
  • Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 10 ml ; Fond plat ; Bord biseauté
Matériau Verre
Volume (métrique) 10 ml
Type de goulot Biseauté
Type de base Fond plat
Type de bouchon Bouchon à sertir
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Carlo Erba™ et Agilent™ Unités