Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour salles blanches
Code produit 15200379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Pince à dessertir manuelle
Pince à sertir manuelle
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type unitSize
15200379 11 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
15277298 13 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
15267298 11 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
15210379 13 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
15220379 20 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
15217308 20 mm - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Code produit 15200379 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C4012100SS
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles en acier inox Thermo Scientific™ National.
Les pinces à sertir fournissent une fermeture de flacon reproductible et sûre ; les pinces à dessertir permettent de retirer facilement les capsules en aluminium sans les casser.
  • Construction en acier inoxydable
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet 1 de chaque
Type Pince à sertir manuelle
À utiliser avec (équipement) Capsule en aluminium
Dimensions 11 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle
Gamme de produits National