Learn More
Thermo Scientific™ Flacon transparent avec inserts à microvolume de 0,35 ml National
Code produit 10164234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10164234 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10164234 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C4015542
En stock
Les inserts National Scientific™ Microvolume sont disponibles en deux conceptions, point tiré ou point de précision, pour mieux s’adapter aux besoins de votre application.
  • En verre transparent borosilicaté de qualité supérieure 33(type 1, Classe A)
  • Finition à sertir / clipser de 13 mm pour une utilisation avec des bouchons Kim-Snap ou des joints en aluminium de 13 mm
  • La compatibilité avec l’échantillonneur automatique inclut Dionex, Shimadzu, Spark Holland, Varian, VWR (Merck) / Hitachi et Waters (carrousel Wisp 48 positions).
  • Les inserts Polyspring™ à alignement automatique disposent d’un ressort en polyéthylène pour centrer le fond de l’insert qui fournit un amorti contre le contact de l’aiguille
  • Les inserts à point de précision permettent une extraction d’échantillon maximale
  • Utilisez un ressort en métal avec des inserts qui ne disposent pas du Polyspring
  • Commandez les bouchons séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Single-us
Nb par paquet 100
Type d’emballage 1 Pack of 1000
Volume (métrique) résiduel 8 µL
Type de base Flat Bottom
Gamme de produits SureSTART Level 3
Volume (métrique) total 0.35 mL
Volume (Metric) Usable 0.3 mL
À utiliser avec (équipement) 4 mL Vials (15 x 45 mm)
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Specification Certified
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon avec anneau à sertir/clipser