Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 3 to 12%, 1.0 mm
Code produit 10024112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
10024112 15 puits 1 pièce
10064012 10 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10024112 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BN1003BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    246.65€ / 10 pièces
    Économisez 31.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Une boîte de 10 gels
Le système de gel Bis-Tris Invitrogen NativePAGE est un système de mini-gel préfabriqué en polyacrylamide qui fournit une analyse sensible et à haute résolution des protéines et des complexes protéiques natifs pour les estimations de masse moléculaire et l’évaluation de la pureté.
Le système de gel Bis-Tris Invitrogen NativePAGE est un système de mini-gel préfabriqué en polyacrylamide qui fournit une analyse sensible et à haute résolution des protéines et des complexes protéiques natifs pour les estimations de masse moléculaire et l’évaluation de la pureté. Il est basé sur la technique d’électrophorèse sur gel de polyacrylamide bleu en conditions natives (BN PAGE) mise au point par Schägger et von Jagow, qui surmonte les limites de l’électrophorèse native classique en offrant un pH de fonctionnement proche de la neutralité et une compatibilité avec les détergents.
Caractéristiques du système sur gel NativePAGE Bis-Tris :
• Large éventail de poids moléculaire de 15 à 10 000 kDa
• Séparation du pH neutre qui préserve mieux l’état natif des complexes protéiques
• Résolution de toutes les protéines présentes dans le gel, quel que soit leur point isoélectrique (pHi)
• Possibilité d’analyser les complexes de protéines membranaires dans leurs conformations natives
• Possibilité d’obtenir une meilleure résolution qu’avec l’électrophorèse native traditionnelle Tris-Glycine
Fonctionnement des gels Bis-Tris NativePAGE
Dans SDS-PAGE, le SDS fonctionne comme une molécule à déplacement de charge qui dénature les protéines en leur conférant une charge nette négative et permet aux protéines de migrer vers l’anode. Le système BN PAGE utilise la molécule Coomassie G-250 pour déplacer les charges, celle-ci se lie aux protéines et leur confère une charge négative sans les dénaturer. Le pH, proche de la neutralité, du système sur gel NativePAGE Bis-Tris stabilise au maximum les protéines et la matrice gélifiée, offrant une méthode très sensible d’analyse des complexes de protéines membranaires et une résolution des bandes supérieure aux systèmes sur gel tris-glycine classiques.
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser les tampons de transfert NuPAGE pour le transfert humide traditionnel et les membranes en PVDF. Le tampon de transfert NuPAGE maintient l’environnement à pH neutre établi lors de l’électrophorèse. Les membranes en nitrate de cellulose ne sont pas utilisables à des fins de transfert car elles lient le colorant Coomassie G-250 très étroitement. Le transfert semi-sec rapide peut également être effectué avec le buvard d’alimentation Invitrogen (PB0013) ou le transfert sec rapide avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001) à l’aide de membranes en PVDF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 3 à 12 %
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Applications recommandées Natif
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 15 µl
Plage de séparation 30 à 10 000 kDa
Type de séparation Natif
Puits 15 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits NativePAGE
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock