Learn More
Cole-Parmer™ Brosse à flacon à tête pivotante naturelle
Code produit 13466028 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
609,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13466028 609,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13466028 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8455055
Expédition estimée: 04-01-2027
Nettoyez facilement vos bouteilles et flasques grâce à cette brosse à flasques à tête pivotante naturelle.
  • Fabriquée avec des poils naturels, cette brosse ne rayera pas le verre.
  • La brosse s'adapte à un col conique standard de 2-1/3 in avec un manche en bois dur de 13 in.
Spécification
Type de produit Brosse pour flacon
Matériau de la poignée Bois
Types de pointes Pointe à poils liés
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) des poils 1,75 in
Diamètre (métrique) des poils 44 mm
À utiliser avec (application) Nettoyez facilement les bouteilles et flacons
Longueur (impériale) de la poignée 24 in
Longueur (métrique) 609,6 mm
Longueur (métrique) de la poignée 609.6 mm
Quantité 1 de chaque