Learn More
Memmert™ Bains d’huile à circulation naturelle avec excellent contrôleur de température
Code produit 10403503 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10403503 22 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403503 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ONE22B02682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité (métrique) 22 l
Gamme de températures 5deg;C à 200deg;C
Type Bain d’huile
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans
Longueur (métrique) 578 mm
Largeur (métrique) 436 mm
Hauteur (métrique) 296 mm
Poids à l’expédition (métrique) 20 kg
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 200 w
Tension 230 V
Puissance 2 w
Fréquence 50/60 Hz