Learn More
Memmert™ Bains d’huile à circulation naturelle avec excellent contrôleur de température
Code produit 10207842 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10207842 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10207842 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ONE10B02681
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Gamme de températures 5°C to 200°C
Type Oil Bath
Matériau Acier inoxydable
Garantie 3 ans
Longueur (métrique) 578 mm
Largeur (métrique) 356 mm
Hauteur (métrique) 238 mm
Poids à l’expédition (métrique) 17 kg
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 1.2 W
Tension 230 V
Puissance 1.2 w
Fréquence 50/60 Hz