Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit 12805853 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12805853 161 L 1 pièce
12895843 108 L 1 pièce
12815853 256 L 1 pièce
12875843 32 L 1 pièce
12825853 449 L 1 pièce
12865843 53 L 1 pièce
12885843 74 L 1 pièce
12835853 749 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 12805853 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur SN160
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Stérilisez un grand nombre de récipients et d’instruments grâce à ce stérilisateur à air chaud. Les stérilisateurs à air chaud à convection naturelle Memmert™ avec SingleDISPLAY permettent le réglage de l’admission d’air frais préchauffé par commande du clapet d’air par incréments de 10 %. Plus sûr que la désinfection.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • SingleDISPLAY offre un régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Réglage de la température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), position du clapet d’air, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC
Capacité (métrique) 161 L
Type Stérilisateur à air chaud à convection naturelle
Affichage TFT
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Matériau Acier inoxydable
Modèle SN160
Dimensions (L x l x H) 745 x 1104 x 584 mm
Longueur (métrique) 584 mm
Largeur (métrique) 745 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 1104 mm
Hauteur (métrique) intérieure 720 mm
Profondeur (métrique) 584 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 96 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1.8/3.2 kW
Fréquence 50 / 60 Hz