Learn More
Memmert™ Incubateur standard avec convection naturelle, affichage simple et écran tactile, 32 L, acier inox
Code produit 12885873 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12885873 115/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 12885873 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IN30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1358.00€ / 1 pièces
    Économisez 742.00€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Plage de température : 20 °C à 80 °C
Une gamme d'incubateurs de laboratoire idéaux pour toutes les applications nécessitant des températures allant jusqu'à +80 °C, °y compris les incubations critiques à +37 °C.°C. Une technologie de contrôle finement réglée garantit l'élimination complète des dépassements de température critiques et un réchauffement particulièrement soigné des charges précieuses.
Pour garantir une circulation optimale de l’air dans la chambre d’incubation, même lorsqu’elle est entièrement chargée, les modèles SingleDISPLAY (affichage unique) et TwinDISPLAY (affichage double) sont disponibles avec un ventilateur à air réglable. Même si ses caractéristiques uniques de chauffage intégral des surfaces sont adaptées de façon optimale à la convection naturelle et à la circulation d’air forcée, le ventilateur peut néanmoins être entièrement éteint pour les échantillons sensibles et ceux qui ne doivent pas être exposés à la turbulence de l’air.
  • Les conceptions bénéficient de 65 années de développement continu et de nombreux retours d'expérience d'utilisateurs réels.
  • Plage de température jusqu'à +80 °C
  • Huit modèles de 30 L à 750 L
  • Deux variantes de modèle : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Convection naturelle ou circulation d’air forcé N/F
  • Portes doubles (intérieur en verre, extérieur en acier inox) pour une bonne visibilité sans réduction de la température
  • Activation de la routine de stérilisation via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
  • Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
  • Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
  • Les températures de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880: 2007-05.
  • Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Description Incubateur
Capacité (métrique) 32 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Porte en verre
Plage de températures (métrique) 20 °C à 80 °C
Type Incubateur standard
Affichage Couleur TFT
Modèle IN30
Nbre de grilles 3
Précision de la température 0.1°K
Capteur Pt100
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 400 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) 704 x 585 x 434 (l x h x p) mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 704 mm
Hauteur (métrique) intérieure 320 mm
Profondeur (métrique) intérieure 250 mm
Poids à l’expédition (métrique) 64 kg
Poids (métrique) 48 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 800/1,6 kW
Fréquence 50/60 Hz