Learn More
Memmert™ Incubateur standard avec convection naturelle, affichage double et écran tactile, 53 L, acier inox
Code produit 12875883 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12875883 115/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12875883 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IN55plus
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 5°C à 80°C
Une gamme d’incubateurs de laboratoire idéale pour toutes les applications nécessitant des températures allant jusqu’à +80°C, y compris les incubations critiques à +37°C. Le réglage de la technologie de contrôle garantit l’élimination complète des dépassements de température clés et le grand soin apporté au réchauffage des charges précieuses. Pour garantir une circulation optimale de l’air dans la chambre d’incubation, même lorsqu’elle est entièrement chargée, les modèles SingleDISPLAY (affichage unique) et TwinDISPLAY (affichage double) sont disponibles avec un ventilateur à air réglable. Même si ses caractéristiques uniques de chauffage intégral des surfaces sont adaptées de façon optimale à la convection naturelle et à la circulation d’air forcée, le ventilateur peut néanmoins être entièrement éteint pour les échantillons sensibles et ceux qui ne doivent pas être exposés à la turbulence de l’air.
  • Les conceptions sont fortes de 65 ans de travail de développement permanent et des nombreux commentaires issus de l’expérience utilisateur réelle
  • Plage de températures allant jusqu’à +80°C
  • Huit tailles de modèles, de 30 litres à 750 litres
  • Deux variantes de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Convection naturelle ou circulation d’air forcé N/F
  • Portes doubles (intérieur en verre, extérieur en acier inox) pour une bonne visibilité sans réduction de la température
  • Activation de la routine de stérilisation via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
  • Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
  • Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
  • Les valeurs de température de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
  • Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Description Incubateur
Capacité (métrique) 53 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Porte en verre
Type de prise Type allemand
Plage de températures (métrique) 5 à 80°C
Type Incubateur standard
Affichage Couleur TFT
Modèle IN55PLUS
Nbre de grilles 4
Précision de la température 0.1°K
Capteur Pt100
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 400 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 784 × 585 × 514 mm (H × L ×P)
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 784 mm
Hauteur (métrique) intérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids à l’expédition (métrique) 78 kg
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 850/1 kW
Fréquence 50/60 Hz