Learn More
Memmert™ Four universel UN à convection naturelle& Écran unique
Code produit 12676977 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
8
9
14
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nbre d’étagères Conditionnement
12676977 32 L 3 1 pièce
12686977 53 L 4 1 pièce
12666987 74 L 6 1 pièce
12686987 108 L 5 1 pièce
12636997 161 L 8 1 pièce
12676997 256 L 9 1 pièce
12617007 449 L 8 1 pièce
12657007 749 L 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12676977 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00€
    1320.00€ / 1 pièces
    Économisez 570.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UN.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC, GS
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Naturel
Capacité (métrique) 32 L
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Four de chauffage
Affichage 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Comprend Logiciel PC AtmoCONTROL
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 20 kg
Modèle UN 30
Nbre d’étagères 3
Type de prise Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 400 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) 585 x 704 x 434 mm
Longueur (métrique) 434 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 704 mm
Hauteur (métrique) intérieure 320 mm
Profondeur (métrique) 434 mm
Profondeur (métrique) intérieure 250 mm
Poids à l’expédition (métrique) 44 kg
Poids (métrique) 45 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1600 W
Fréquence 50/60 Hz