Learn More
Memmert™ Four universel UN à convection naturelle& Double écran
Code produit 12636987 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 l
74 L
108 l
161 L
256 L
449 L
749 L
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
8
9
14
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nbre d’étagères unitSize
12636987 53 l 4 1 pièce
12616987 32 L 3 1 pièce
12656987 74 L 6 1 pièce
12606997 108 l 5 1 pièce
12646997 161 L 8 1 pièce
12686997 256 L 9 1 pièce
12627007 449 L 8 1 pièce
12667007 749 L 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12636987 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN55plus
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Idéal pour le séchage, le chauffage, l’étuvage, le vieillissement, la cuisson, les tests et le durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l’industrie et de l’assurance qualité.
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UNplus.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC, GS
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Type de convection Naturel
Capacité (métrique) 53 l
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Four de chauffage
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
À utiliser avec (application) Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Comprend Logiciel PC AtmoCONTROL
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 20 kg
Modèle UN55PLUS
Nbre d’étagères 4
Type de bouchon Câble secteur avec fiche (type allemand)
Fonctions de sécurité Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Stabilité de la température Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 330 x 400 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 585 x 784 x 514 mm
Longueur (métrique) 514 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 784 mm
Hauteur (métrique) intérieure 400 mm
Profondeur (métrique) 514 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids à l’expédition (métrique) 67 kg
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 2/1.7 kW
Fréquence 50 / 60 Hz