Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits filetés en polypropylène naturel
Code produit 11781966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4-18 de filetage mâle UNF
1/4-28 de filetage NPT mâle
1/8-27 de filetage NPT mâle
Taille du port:
Raccord 3 mm (1/4 po)
Raccord 3 mm (3/16 po)
Raccord 3 mm (5/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Taille du port unitSize
11781966 1/4-28 de filetage NPT mâle Raccord 3 mm (1/4 po) 25 pièces
11791976 1/4-18 de filetage mâle UNF Raccord 3 mm (3/16 po) 25 pièces
11731966 1/8-27 de filetage NPT mâle Raccord 3 mm (5/32 po) 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11781966 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur CGA50PR0
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Ark Plas Products™ Les connecteurs droits filetés en polypropylène naturel sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
  • Économique et fiable
  • Jusqu’à 125 psi sans pince
  • Contient des matériaux de coulisse recyclés
  • Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Polypropylène
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 mm (1/4 po)
Diamètre du filetage 1/4-28 de filetage NPT mâle
Forme Structuré
Couleur Naturel
Type de produit Connecteur droit fileté