Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure semi-vide GSR en caoutchouc naturel
Description
- Très bonne élasticité et flexibilité
- Bonne résistance à l’abrasion
- Conforme aux exigences de la FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à de nombreuses applications industrielles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Rouge |
| Flexibilité | Flexible |
| Afficher plus |