Description
- Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %.
- Élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses.
- Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des options de 2 ou 3 soupapes
- Le modèle avec système rabattable à 2 soupapes permet une utilisation d’une seule main.
Spécification
Spécification
| Description | Vanne ↑: remplissage, Vanne ↓ : La distribution libère de l’air via une vanne automatique |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Modèle | Flip |
| Volume (métrique) | Jusqu’à 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Pipettes allant jusqu’à 100 ml |
| Comprend | 2 vannes |
| Quantité | 1 unité |