Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc naturel
Description
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions humides)
- Norme DIN 18271
- Couleur gris-bleu
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 50/boîte |
| Couleur | Bleu |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 12 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |
| Stopper Number | 13D |