Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en caoutchouc naturel
Code produit 11392084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
Conditionnement:
25m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11392084 8 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11392084 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 710110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications industrielles, chimiques et de construction. La tubulure en caoutchouc naturel Saint Gobain Performance Plastics™ est l’association idéale de la résistance chimique et de la durée de vie de la pompe.
  • Tubulure en caoutchouc naturel
  • Pour applications à vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 5 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -25°C
Couleur Rouge
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C