Learn More
Beschreibung
Nav1.6 Polyclonal specifically detects Nav1.6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Nav1.6 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | CerIII, hNa6/Scn8a voltage-gated sodium channel, MED, NaCh6, Nav1.6, PN4, sodium channel protein type 8 subunit alpha, Sodium channel protein type VIII subunit alpha, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha polypeptide, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.6 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: QEEVSAVVLQRAYRGHLARRGFICKKTTSNKLENGGTHREKKESTPSTASLPSYDSV |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?