Learn More
Nav1.7 inhibitor, MedChemExpress
Description
Nav1.7 inhibitor (compound II), a sulfonamide, is a potent Nav1.7 inhibitor. Nav1.7 inhibitor has the potential for a wide range of disorders, particularly pain.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nav1.7 inhibitor |
| CAS | 1355631-24-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H11Cl3FNO4S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.37 mM) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C)=O)C1=CC(Cl)=C(COC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C=C1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 426.67 |
| Poids de la formule | 426.67 |
| Afficher plus |