Learn More
Ohaus™ Navigatortrade;
Code produit 16263411 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle : NVT22000-EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16263411 Modèle : NVT22000-EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16263411 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30456395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    243.80€ / 1 pièces
    Économisez 91.20€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance OHAUStrade; Navigatortrade; est idéale pour les applications de pesée générales dans les environnements de laboratoire, industriels et pédagogiques. Cette balance puissante convient à de nombreuses applications et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale.
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Capacité 22000 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 1,000000 g
Linéarité 2,000000 g
Modèle NVT22000-EU
Forme du bac 230 x 174 mm
Reproductibilité 1,000000 g
Temps de stabilisation 1,000 sec
Charge de test 10 kg, OIML F2 ou ASTM Classe 4
Modes de pesée Carat, Grain, Gramme, Kilogramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Livre, Livre:Once
Dimensions (L x l x H) 250 x 240 x 74 mm
Poids (métrique) 1,500 kg