Learn More
Navtemadlin, MedChemExpress
Code produit 16485806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485806 100 mg
16435078 10 mg
16401317 50 mg
16437797 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12296
MedChemExpress Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.
Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Navtemadlin
CAS 1352066-68-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H35Cl2NO5S
Quantité 100 mg
Synonyme AMG 232 KRT-232
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.94 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.18 mM)
SMILES O=C(O)C[C@]1(C)C(N([C@H](CS(=O)(C(C)C)=O)C(C)C)[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 568.55
Poids de la formule 568.55
Pourcentage de pureté 96.04%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death