Learn More
Chlorure NBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532924 25 g Flacon en verre 25g
10347880 1 g Flacon en verre 1g
10721451 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10532924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172390250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10199-89-0
Formule moléculaire C6H2ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 199.55
Numéro MDL MFCD00005808
Clé InChI IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
CID PubChem 25043
ChEBI CHEBI:78878
Nom IUPAC 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau NBD chloride
Point de fusion 96.0°C to 99.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Couleur Marron à jaune
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 199.55
Pourcentage de pureté 98%